Läs mer
Epredia™ Consul-Mount™
Produktkod. 12590017 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Cytologimedia
Mountant
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12590017
Brand: Epredia™ 9990441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad speciellt för användning med Epredia™ Consul™ täckglasögon
  • Permanent, organiskt monteringsmedel
  • Xylenbas
  • Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
  • Viskositet: Medium (125-200 cps vid 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Cytologimedia
Kvantitet 500 mL
För användning med (applikation) För användning med Epredia™ Consul™ täckglasögon
Form Vätska