Läs mer
Epredia™ Consul-Mount™
Produktkod. 12658016 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Cytologimedia
Mountant
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12658016
Brand: Epredia™ 9990440
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad speciellt för användning med Epredia™ Consul™ täckglasögon
  • Permanent, organiskt monteringsmedel
  • Xylenbas
  • Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
  • Viskositet: Medium (125-200 cps vid 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Mountant
Kvantitet 500 mL
För användning med (applikation) För användning med Epredia™ Consul™ täckglasögon
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Consul Mount Histology
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: xylenes, 2-propenoicacid