Läs mer
Epredia™ Consul-Mount™
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Cytologimedia
Mountant
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Permanent, organiskt monteringsmedel
- Xylenbas
- Brytningsindex: 1,495± 0,005 (torr)
- Viskositet: Medium (125-200 cps vid 24 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mountant |
| Kvantitet | 500 mL |
| För användning med (applikation) | För användning med Epredia™ Consul™ täckglasögon |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Consul Mount Histology
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P391-Samla upp spill.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: xylenes, 2-propenoicacid