Läs mer
Epredia™ Shandon™ Täckplåtar av plast
Produktkod. 11927774 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
25/förpackning
250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11927774 250/Cs. Paket med 250
12766807 25/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11927774 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 72110013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5165.59 SEK
    4443.84 SEK / Paket med 250
    Save 721.75 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
För användning på Shandon Sequenza™ och Cadenza™ Immunfärgare
Sparar på användningen av dyra reagenser.
  • Enhet som passar över standardmikroskopobjektglas som gör att prover kan immunfärgas med en minimal mängd reagens
  • Frigör avsevärd tid för tekniker
  • Eliminerar hantering av diabilder mellan stegen
  • Tillåter att sektioner placeras praktiskt taget var som helst på bilden
  • Skyddar provet från att torka under långa inkubationer
  • Säkerställer konsistens i färgningskvaliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Coverplate
Kvantitet 250/Cs.