Läs mer
Epredia™ Shandon™ Täckplåtar av plast
Produktkod. p-4012383 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
25/förpackning
250/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11927774
Brand: Epredia™ 72110013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning på Shandon Sequenza™ och Cadenza™ Immunfärgare
Sparar på användningen av dyra reagenser.
  • Enhet som passar över standardmikroskopobjektglas som gör att prover kan immunfärgas med en minimal mängd reagens
  • Frigör avsevärd tid för tekniker
  • Eliminerar hantering av diabilder mellan stegen
  • Tillåter att sektioner placeras praktiskt taget var som helst på bilden
  • Skyddar provet från att torka under långa inkubationer
  • Säkerställer konsistens i färgningskvaliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Coverplate
Kvantitet 250/Cs.