Läs mer
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 x 3,8 L (1 gal.)
4 x 500 ml (0,13 gal.)
50 x 120 ml, fylld till 60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Färdigt att använda slembildande konserveringsmedel
- Flyttar (med agitation) mucoida cytologiprover
- Upprätthåller cellulära detaljer
- Korttidskonservering av exemplar
- Histologi
- Cytologi
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusröd |
| Produkttyp | Vävnadskonserveringsmedel |
| Kvantitet | 4 x 500 ml (0,13 gal.) |
| För användning med (applikation) | Ger korttidskonservering av prover |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P235-Förvaras svalt.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l