Läs mer
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Tissue Cassettes IV
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blue
Lilac
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Disposable
- Holds tissue specimens during embedding, processing
- Pore style: Small slots
- Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Small Slots |
| Förslutningstyp | Hinged |
| Färg | Blue |