Läs mer
Epredia™ Shandon™ Tissue-Loc™ Tissue Cassettes IV
Produktkod. p-3991958 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blue
Lilac
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 12560077
Brand: Epredia™ 41721
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Compatible with Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ and PrintMate™ cassette labelers
  • Disposable
  • Holds tissue specimens during embedding, processing
  • Pore style: Small slots
  • Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Small Slots
Förslutningstyp Hinged
Färg Blue