Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintrat glas LVI Liner
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stor volyminjektion (LVI ) Liner |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.78, 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.75 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific GC Instruments |
| Liner material | Sintrat glas |