Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintrat glas LVI Liner
Produktkod. 12964061
Change view
Kvantitet:
1 st
25/förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12964061 25/förpackning Paket med 25
12944061 5/förpackning Paket med 5
12954061 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12964061 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09215525
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Kvantitet 25/förpackning
Längd (metrisk) 120 mm
Produkttyp Stor volyminjektion (LVI ) Liner
Diameter (metrisk) Inre 0.78, 1.8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2.75 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific GC Instruments
Liner material Sintrat glas