Läs mer
Thermo Scientific™ SL1 Plus Centrifuge Series
Produktkod. p-7214196 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Endast allmän användning
IVD
IVD-certifierad
Mått (HWD):
14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
100/115/220/230 V
208/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Mått (HWD) Kylt Spänning Förpackningsstorlek
17140579 IVD-certifierad 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm) Nej 100/115/220/230 V -
17150579 IVD 14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm) Ja 100/115/220/230 V Varje
17180589 Endast allmän användning 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm) Nej 100/115/220/230 V -
17190589 Endast allmän användning 14,2 x 24,6 x 26 tum (36,2 x 62,5 x 66 cm) Ja 208/230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17140579 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomisk design, standard användargränssnitt med hög kontrast för upp till 6 sparade program med enkel tryckknappsmanövrering för rutintillämpningar.
SL1/SL1R Plus-seriens centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Byt snabbt och säkert mellan 14 unika rotoralternativ med den verktygslösa Auto-Lock rotorbyte. Denna kompakta centrifug har en kapacitet på upp till 1,6 l och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör och 16 x 50 ml koniska rör med bioinneslutning och är idealisk för rutintillämpningar.
  • Lätt att använda:
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
    • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
    Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
    Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
    • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Controllertyp Mikroprocessor
Kapacitet 4 x 400 ml med TX-400 rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar rotorn måste köpas separat
Minne lagrar upp till 6 program
Modell IVD-certifierad
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 6 program via tryckknapp och LCD-gränssnitt med hög kontrast
Kvantitet Varje
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Ventilerad Ja
Mått (HWD) 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Spänning 100/115/220/230 V
Produkttyp centrifuger för allmänna ändamål
Visningstyp LED