Läs mer
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7214194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17130609
Brand: Thermo Scientific™ 75009951
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomisk design, standard användargränssnitt med hög kontrast för upp till 6 sparade program med enkel tryckknappsmanövrering för rutintillämpningar.
SL4F/SL4FR Plus-serien golvstående centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med den verktygslösa Auto-Lock rotorbyte. Denna kompakta golvstående enhet är på hjul och kan enkelt flyttas för rengöring eller förvaring.
Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
    Controllertyp Mikroprocessor
    Kapacitet 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor
    Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
    Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
    Kylt Nej
    Visa LCD med hög kontrast, tryckknapp
    Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
    Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall
    Inkluderar Rotor måste köpas separat
    Minne lagrar upp till 6 program
    Modell Endast allmän användning
    Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
    Programlagring Upp till 6 program via tryckknapp och LCD-gränssnitt med hög kontrast
    Kvantitet Varje
    Rotor ingår Nej
    Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
    Typ centrifuger för allmänna ändamål
    Ventilerad Ja
    Mått (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tum. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
    Spänning 208/230 V