Läs mer
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Smart-Vue Pro Remote Monitoring System Kvalificeringstjänst
Produktkod. 16628035
Change view
För användning med (utrustning):
Smart-Vue Pro fjärrövervakningssystem
Produktkod. För användning med (utrustning)
16628035 Smart-Vue Pro fjärrövervakningssystem
1 options
Produktkod. 16628035 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQPCKE89003675
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Förbli kompatibel med vår bransch exklusiva kostnadsfria återkvalificeringsgaranti som ingår i varje Thermo Scientific valideringstjänst för Smart-Vue Pro fjärrövervakningssystem
IQ
  • Uppackning, montering och installation Verifierar att utrustning, manualer, tillbehör och andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern. Verifierar att utrustningen är monterad och installerad och att alla initiala diagnostester har utförts. Alla onormala händelser som observerats under montering och installation har dokumenterats.
  • Verktyg, anläggning och miljö Verifierar att installationsplatsen på ett tillfredsställande sätt uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
OQ
  • Systemkomponentinformation Detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats.
  • OQ Limits: Anteckna en lista över tillverkarens rekommenderade gränser för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.
  • Drifttester och resultat för utrustning: Testa viktiga utrustningsfunktioner för att verifiera att utrustningen fungerar som avsett av tillverkaren och som krävs av användaren. Detta är en grupp av utvalda viktiga utrustningsparametrar för testning enligt utrustningens avsedda användning.
Nyckeltester: Hantering av larm, Alarmhantering, Röstsamtal, Alerts, Hantera avläsningar, Användare& Ring Gruppledning, Rapporter/Utskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Smart-Vue Pro fjärrövervakningssystem
Produkttyp IQ/OQ-tjänst
Plats Kontakta din lokala säljare för en lista över täckningsområden.