Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för Stratos™ Fyra-places svängande skokrotor
Produktkod. 10459502 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Brun
Grå
Grön/Gul
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10459502
Brand: Thermo Scientific™ 75008182
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger i fyrplatssvingande skopor 75-003-047 med rund skopa 75-008-172
  • Passar rörstorlekar från 1,5 till 100 ml, inklusive urinrör
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 4 x 180 Svängskoprotor