Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för Stratos™ Fyra-places svängande skokrotor
Produktkod. 10509151 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Brun
Grå
Grön/Gul
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10509151 Vitt Varje
10410083 Grön/Gul Varje
10459502 Klart Varje
10358082 Brun Varje
10039500 Rött Varje
10568761 Grå Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10509151 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75008185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1055.41 SEK / Paket med 1
    Save 29.59 SEK
    2% Av
I lager
För användning med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger i fyrplatssvingande skopor 75-003-047 med rund skopa 75-008-172
  • Passar rörstorlekar från 1,5 till 100 ml, inklusive urinrör
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 4 x 180 Svängskoprotor