Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för kulturflaskor
Produktkod. 12613553 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
T-25 kolv
T-75 kolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12613553
Brand: Thermo Scientific™ 75008384
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Rotor 75006445 med rund skopa 75006441
För bearbetning Nunc™ T-75 eller T-25 EasyFlasks™ i Thermo Scientific Sorvall Legend™ T/RT-centrifuger.
Unik vinklad design säkerställer tät pelletisering, vilket möjliggör enkel borttagning av supernatanten utan pelletsavbrott.
  • T-25-adapter håller kolven vid 25° vinkel; T-75 på 75°
  • Säljes i par
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör T-25 kolv
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor med rund skopa
Vinkel 25°