Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptrar för kulturflaskor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
T-25 kolv
T-75 kolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Kräver
Rotor 75006445 med rund skopa 75006441
Unik vinklad design säkerställer tät pelletisering, vilket möjliggör enkel borttagning av supernatanten utan pelletsavbrott.
- T-25-adapter håller kolven vid 25° vinkel; T-75 på 75°
- Säljes i par
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av rör | T-75 kolv |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT rotor med rund skopa |
| Vinkel | 75° |