Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6-röradaptrar för 6-platsers svängskoprotor med runda skopor
Produktkod. 12468682 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Svängande skoprotor för HT6-centrifug
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12468682 Svängande skoprotor för HT6-centrifug Paket med 6
1 options
Produktkod. 12468682 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 11178308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9630.99 SEK
    8919.96 SEK / Paket med 6
    Save 711.03 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
För användning med Sorvall HT6-centrifug
Passar i rotor 11178252 när den är utrustad med runda skopor 11178135 (förseglade) eller 11178136 (oförseglade).
Beställningsinfo
Säljes i förpackningar om 6. En förpackning kommer att fylla rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Svängande skoprotor för HT6-centrifug