Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifugevagnar
Produktkod. 10710424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
55,1 cm
74,9 cm
Höjd (metrisk):
29,0 cm
59,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10710424 55,1 cm 59,9 cm Varje
10381712 74,9 cm 29,0 cm Varje
10040112 55,1 cm 29,0 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10710424 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 76000077
I lager
Tillåt dig att använda din centrifugdrift borta från eller under din primära arbetsbänk
  • För alla Legend T Series centrifuger; storlekar enligt tabellen
  • Finns i bänkhöga eller underskåpsmodeller
  • Med hjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
Längd (metrisk) 66.5 cm
Höjd (metrisk) 59,9 cm
Bredd (metrisk) 55,1 cm
Produkttyp Mobil vagn