Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifugevagnar
Produktkod. p-317833 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Bredd (metrisk):
55,1 cm
74,9 cm
Höjd (metrisk):
29,0 cm
59,9 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10381712
Brand: Thermo Scientific™ 76000076
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillåt dig att använda din centrifugdrift borta från eller under din primära arbetsbänk
  • För alla Legend T Series centrifuger; storlekar enligt tabellen
  • Finns i bänkhöga eller underskåpsmodeller
  • Med hjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mobil vagn
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
Längd (metrisk) 66.5 cm
Höjd (metrisk) 29,0 cm
Bredd (metrisk) 74,9 cm