Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT centrifugrörsadaptrar för fyrplatssvingskopa Bioshield-rotor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LH-4000W och LH-4000 rotor med DoubleSpin hink |
| Kapacitet | 4 x 50 ml koniska rör |
| Produkttyp | Röradapter |
| Färg | Ljusgrön |