Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT centrifugrörsadaptrar för fyrplatssvingskopa Bioshield-rotor
Produktkod. 10763073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
20 x 7 ml rör
4 x 45/50 ml-rör
4 x 50 ml koniska rör
56 x 1,5/2,0 ml rör
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10763073 56 x 1,5/2,0 ml rör 2 uppsättningar
10266033 20 x 7 ml rör Varje
10260262 4 x 50 ml koniska rör Varje
10215703 4 x 45/50 ml-rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10763073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75006452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 SEK
    2247.01 SEK / 2 uppsättningar
    Save 37.99 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med fyrställs Bioshield-rotor 75-006-435 och med fyrställsrotor 75-006-445 när den är utrustad med rektangulär skopa 75-006-446
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 56 x 1,5/2,0 ml rör
Typ Röradapter