Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT centrifugrörsadaptrar för fyrplatssvingskopa Bioshield-rotor
Produktkod. p-317650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
20 x 7 ml rör
4 x 45/50 ml-rör
4 x 50 ml koniska rör
56 x 1,5/2,0 ml rör
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
Varje
Produktkod. 10763073
Brand: Thermo Scientific™ 75006452
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med fyrställs Bioshield-rotor 75-006-435 och med fyrställsrotor 75-006-445 när den är utrustad med rektangulär skopa 75-006-446
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 56 x 1,5/2,0 ml rör
Typ Röradapter