Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT centrifugrörsadaptrar för runda rotorskopor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta din rotor.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LH-4000W och LH-4000 rotor med rund skopa |
| Färg | Gult |
| Rörstorlek | 7 ml |