Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroplattbärare
Produktkod. 10639142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
:
Mikroplattbärare; Kapac.: 4 x 4 std. mikroplattor
Produktkod.
10639142 Mikroplattbärare; Kapac.: 4 x 4 std. mikroplattor
1 options
Produktkod. 10639142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75006449
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 4 x 4 standardmikroplattor (eller en djupbrunnsplatta)
  • För användning med fyrplatssvingande skopor 75-006-441 och 75-006-446
  • Maxhastighet/RCF: 4150rpm/3060xG
  • Maximal bärhöjd: 60 mm
Beställningsinfo
Säljs styckvis; beställ fyra för att fullt utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ svängskoprotor