Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
Produktkod. 17150609
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Produktlinje:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Elektriska krav:
208/240 V
220/240 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Produktlinje Elektriska krav
17150609 Nej Endast allmän användning 208/240 V
17160609 Ja Endast allmän användning 220/240 V
17110619 Nej IVD-certifierad 208/240 V
17120619 Ja IVD-certifierad 220/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17150609 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009956
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
ST4F/ST4FR Plus-serien golvstående centrifuger levereras som standard med en lättanvänd knappsats och högkontrast LCD-display. Denna mångsidiga enhet med hög kapacitet erbjuder konsekvent prestanda och är idealisk för rutintillämpningar. Byt snabbt och säkert mellan 13 unika rotoralternativ med den verktygslösa Auto-Lock rotorbyte. Denna kompakta golvstående enhet är på hjul och kan enkelt flyttas för rengöring eller förvaring.
  • Lätt att använda:
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
    • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
    Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
    Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
    • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Produktlinje Endast allmän användning
Controllertyp Mikroprocessor
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Kapacitet 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Mått (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tum. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Programlagring Upp till 100 program via tryckknapp och LCD-gränssnitt med hög kontrast
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Elektriska krav 208/240 V
Ventilerad Ja
Produkttyp centrifuger för allmänna ändamål
Visningstyp Högkontrast LCD, tryckknapp