Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Mikroplatta Rotor
Produktkod. 10437861 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
2 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10437861
Brand: Thermo Scientific™ 75003048
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2 x 2 mikroplattor kapacitet
För användning med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Microtiter Plåtrotor
Kapacitet 2 x 1 ml
Max. RCF 1,370 x g
Max. Hastighet 3,000 rpm
Radie (metrisk) 1.36 cm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning godkänd