Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röradaptrar för sexplacerade rotorer med fast vinkel
Produktkod. 10584083 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
6-ställs rotor med fast vinkel
HiGhConic™ 2-ställs rotor
HiGhConic™ 4-ställs rotor
Typ av rör:
12 ml rör
3,5 ml rundbottnade rör
38 ml rör
6,5 ml rundbottnade rör
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ av rör unitSize
10584083 HiGhConic™ 2-ställs rotor 6,5 ml rundbottnade rör Varje
10167591 HiGhConic™ 4-ställs rotor 3,5 ml rundbottnade rör Varje
10026431 6-ställs rotor med fast vinkel 12 ml rör Varje
10096261 6-ställs rotor med fast vinkel 38 ml rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10584083 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa dina centrifugrör för att passa sexplacerade rotorcentrifuger med fast vinkel med dessa röradaptrar i olika storlekar från 1,5 till 50 ml.
Anpassa dina centrifugrör så att de passar Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ och Primo™/Primo R™ centrifuger med dessa Sorvall™ Röradaptrar för sexplacerade rotorer med fast vinkel. Välj bland alternativ för att passa olika rörstorlekar och former från 1,5 till 50 ml och runda eller koniska bottnar.
  • Legend T/RT och Stratos: 75003334 och 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Passar rörstorlekar från 1,5 till 50 ml
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör 6,5 ml rundbottnade rör
För användning med (utrustning) HiGhConic™ 2-ställs rotor