Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röradaptrar för sexplacerade rotorer med fast vinkel
Produktkod. p-318071 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
6-ställs rotor med fast vinkel
HiGhConic™ 2-ställs rotor
HiGhConic™ 4-ställs rotor
Typ av rör:
12 ml rör
3,5 ml rundbottnade rör
38 ml rör
6,5 ml rundbottnade rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10167591
Brand: Thermo Scientific™ 75003091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassa dina centrifugrör för att passa sexplacerade rotorcentrifuger med fast vinkel med dessa röradaptrar i olika storlekar från 1,5 till 50 ml.
Anpassa dina centrifugrör så att de passar Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ och Primo™/Primo R™ centrifuger med dessa Sorvall™ Röradaptrar för sexplacerade rotorer med fast vinkel. Välj bland alternativ för att passa olika rörstorlekar och former från 1,5 till 50 ml och runda eller koniska bottnar.
  • Legend T/RT och Stratos: 75003334 och 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Passar rörstorlekar från 1,5 till 50 ml
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör 3,5 ml rundbottnade rör
För användning med (utrustning) HiGhConic™ 4-ställs rotor