Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Röradaptrar för sexplacerade rotorer med fast vinkel
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
6-ställs rotor med fast vinkel
HiGhConic™ 2-ställs rotor
HiGhConic™ 4-ställs rotor
Typ av rör:
12 ml rör
3,5 ml rundbottnade rör
38 ml rör
6,5 ml rundbottnade rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Anpassa dina centrifugrör så att de passar Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ och Primo™/Primo R™ centrifuger med dessa Sorvall™ Röradaptrar för sexplacerade rotorer med fast vinkel. Välj bland alternativ för att passa olika rörstorlekar och former från 1,5 till 50 ml och runda eller koniska bottnar.
- Legend T/RT och Stratos: 75003334 och 75003046
- Primo/Primo R: 75007590
- Passar rörstorlekar från 1,5 till 50 ml
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Typ av rör | 12 ml rör |
| Kapacitet | 2 x 12 mL |
| För användning med (utrustning) | 6-ställs rotor med fast vinkel |