Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall X1 och X1R Pro centrifuger
Beskrivning
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 och X1R allmänt ändamål Pro centrifuger ger hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt i fullfärg. GP Pro-centrifugerna gör programmeringen enkel för snabba resultat och ger spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsostatus. Med en kapacitet på upp till 1,6 l erbjuder de ett kompakt fotavtryck och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör, 16 x 50 ml koniska rör eller 10 x standardmikroplattor med bioinneslutning. Maximal mångsidighet uppnås med 17 tillgängliga rotorer att välja mellan och verktygslös Thermo Scientific™ Autolås™ Rotor Exchange för att snabbt växla mellan applikationer.
Enkel att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
- Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem:
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
- Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Beskrivning | Sorvall X1R Pro; 220-230 V |
| Kapacitet | 4 x 400 ml bioflaskor, 76 x 5/7 ml blodrör, 56 x 9/10 ml blodrör, 36 x 15 ml koniska rör, 16 x 50 ml koniska rör med TX-400-rotor |
| Max. RCF | 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor) |
| Max. Hastighet | 15 200 rpm med F21-48x2, mikroliter 48x2 eller mikroliter 30x2 |
| Kylt | Ja |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| Inkluderar | Rotor måste köpas separat |
| Minne | lagrar upp till 100 evenemang och program |
| Visa mer |