Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall X1 och X1R Pro centrifuger
Produktkod. p-7214200
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
100 till 240 V
220/230 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Beskrivning:
Sorvall X1 Pro 100-240 V 50/60 Hz
Sorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
Sorvall X1R Pro; 220-230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Spänning Modell Beskrivning
17170579 Nej 100 till 240 V IVD-certifierad Sorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
17110589 Ja 220/230 V IVD-certifierad Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
17110599 Nej 100 till 240 V Endast allmän användning Sorvall X1 Pro 100-240 V 50/60 Hz
17150599 Ja 220/230 V Endast allmän användning Sorvall X1R Pro; 220-230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17170579 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ergonomiskt utformad, Pro-seriens pekskärm möjliggör enklare programmering för snabbare resultat - plus enkel åtkomst och spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 och X1R allmänt ändamål Pro centrifuger ger hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt i fullfärg. GP Pro-centrifugerna gör programmeringen enkel för snabba resultat och ger spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsostatus. Med en kapacitet på upp till 1,6 l erbjuder de ett kompakt fotavtryck och kan snurra upp till 76 x 5/7 ml blodrör, 16 x 50 ml koniska rör eller 10 x standardmikroplattor med bioinneslutning. Maximal mångsidighet uppnås med 17 tillgängliga rotorer att välja mellan och verktygslös Thermo Scientific™ Autolås™ Rotor Exchange för att snabbt växla mellan applikationer.
Enkel att använda:
  • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
  • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem:
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
  • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
  • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skoptätningssystem:
  • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
  • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
  • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik:
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
  • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
  • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
  • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Beskrivning Sorvall X1 Pro-MD 100-240 V 50/60 Hz
Kapacitet 4 x 400 ml bioflaskor, 76 x 5/7 ml blodrör, 56 x 9/10 ml blodrör, 36 x 15 ml koniska rör, 16 x 50 ml koniska rör med TX-400-rotor
Max. RCF 25 830 x g (mikroliter 30 x 2 rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm med F21-48x2, mikroliter 48x2 eller mikroliter 30x2
Kylt Nej
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Minne lagrar upp till 100 evenemang och program
Modell IVD-certifierad
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 100 program via pekskärmsgränssnitt i fullfärg
Kvantitet Varje
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Ventilerad Ja
Mått (HWD) 14,2 x 17,5 x 26 tum (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp centrifuger för allmänna ändamål
Visningstyp Helskärmsgränssnitt Color Touch