Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall X4F och X4FR Pro Centrifuger
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17150589
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
220 V
208–240 V
220–240 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Beskrivning:
Sorvall X4F Pro, 208-240 V
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17150589
Brand: Thermo Scientific™ 75009532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomiskt utformad, Pro-seriens pekskärm möjliggör enklare programmering för snabbare resultat - plus enkel åtkomst och spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F och X4FR General Purpose Pro golvstående centrifuger ger oöverträffad prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt. Byt snabbt och säkert mellan 18 unika rotoralternativ med den verktygslösa Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorbyte. Spara bänkutrymme med denna golvstående modell, standard med låsbara hjul för enkel förvaring och för att underlätta rengöring i renrumsmiljöer.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
  • Lätt att använda:
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
    • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
    Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
    Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
    • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Beskrivning Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 25 830 xg fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 mL rotor); 7 197 x g Swing-Out (med H-Flex HS4-rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Nej
Visa Fullfärgs pekskärmsgränssnitt
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Gröna funktioner Energieffektiv, mindre avfall
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: gummilåsbara hjul
Minne lagrar upp till 100 evenemang och program
Modell IVD-certifierad
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 100 program via pekskärmsgränssnitt i fullfärg
Kvantitet Varje
Rotor 18 tillgängliga rotoralternativ
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Timer Möjlighet att räkna upp eller ner och ställa in Vid start eller I hastighet
Typ centrifuger för allmänna ändamål
Ventilerad Ja
Mått (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tum. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Nettovikt 335 lb. (152 kg)
Spänning 208–240 V
Användning av laboratorium/renrum Renrumskompatibilitet Klass ISO 7 enligt DIN EN ISO 14644-1