Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall X4F och X4FR Pro Centrifuger
Beskrivning
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F och X4FR General Purpose Pro golvstående centrifuger ger oöverträffad prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt. Byt snabbt och säkert mellan 18 unika rotoralternativ med den verktygslösa Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorbyte. Spara bänkutrymme med denna golvstående modell, standard med låsbara hjul för enkel förvaring och för att underlätta rengöring i renrumsmiljöer.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
-
Lätt att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
- Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
- Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controllertyp | Mikroprocessor |
| Beskrivning | Sorvall X4FR Pro, 220-240 V |
| Kapacitet | 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor |
| Max. RCF | 25 830 xg fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 mL rotor); 7 197 x g Swing-Out (med H-Flex HS4-rotor) |
| Max. Hastighet | 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor) |
| Kylt | Ja |
| Visa | Fullfärgs pekskärmsgränssnitt |
| Drivsystem | Direkt, borstlös induktion med låg profil |
| Gröna funktioner | Energieffektiv, mindre avfall |
| Visa mer |