Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall X4F och X4FR Pro Centrifuger
Produktkod. 17610727
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Spänning:
220 V
208–240 V
220–240 V
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Beskrivning:
Sorvall X4F Pro, 208-240 V
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Spänning Modell Beskrivning
17610727 Ja 220 V IVD-certifierad Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
17150589 Nej 208–240 V IVD-certifierad Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
17170589 Ja 220–240 V IVD-certifierad Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
17190599 Nej 208–240 V Endast allmän användning Sorvall X4F Pro, 208-240 V
17160289 Ja 220–240 V Endast allmän användning Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17610727 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75009026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Ergonomiskt utformad, Pro-seriens pekskärm möjliggör enklare programmering för snabbare resultat - plus enkel åtkomst och spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F och X4FR General Purpose Pro golvstående centrifuger ger oöverträffad prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt pekskärmsgränssnitt. Byt snabbt och säkert mellan 18 unika rotoralternativ med den verktygslösa Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorbyte. Spara bänkutrymme med denna golvstående modell, standard med låsbara hjul för enkel förvaring och för att underlätta rengöring i renrumsmiljöer.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket.
  • Lätt att använda:
    • Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda.
    • Modern industriell design stöder kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
    • Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar.
    Thermo Vetenskapligt ™ autolås™ III rotorsystem:
    • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer.
    • Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer.
    • Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd.
    Thermo Scientific™ ™ ClickSeal hinkförseglingssystem:
    • Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor.
    • Systemet har handskvänlig, enhands-öppnings-/stängningsfunktion.
    • Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Vetenskaplig ™ SMARTSpin-™teknik:
    • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ:
    • Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer.
    Utrymmesbesparande design:
    • Kompakta dimensioner optimerar arbetsytan och den ergonomiska höjden och den böjda designen säkerställer enkel på- och avlastning av prover och enkel rengöring.
    Energieffektiv:
    • Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparation eller bearbetning av koniska rör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 och 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controllertyp Mikroprocessor
Beskrivning Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Kapacitet 4 x 1 000 ml bioflaskor, 196 x 5/7 ml blodrör, 148 x 9/10 ml blodrör, 96 x 15 ml koniska rör, 40 x 50 ml koniska rör, 4 x 6 mikroplattor med TX-1 000-rotor
Max. RCF 25 830 xg fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 mL rotor); 7 197 x g Swing-Out (med H-Flex HS4-rotor)
Max. Hastighet 15 200 rpm (mikroliter 30 x 2 rotor)
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktion med låg profil
Inkluderar Rotor måste köpas separat
Material Fram, topp, sidor: dator-ABS plast målad med 2K PUR-baserad lack; metallhölje: kallvalsat stål med pulverfärg; centrifugskål: rostfritt stål; centrifugfötter: låsbara hjul
Minne lagrar upp till 100 evenemang och program
Modell IVD-certifierad
Profil (acceleration/bromsning) 9 accelerationeration/10 Bromsning
Programlagring Upp till 100 program via pekskärmsgränssnitt i fullfärg
Kvantitet Varje
Rotor 18 tillgängliga rotoralternativ
Rotor ingår Nej
Säkerhetsfunktioner SMARTSpin Ovågdetektering, fingerklämningsförebyggande, krocksäker konstruktion
Timer Möjlighet att räkna upp eller ner och ställa in Vid start eller I hastighet
Ventilerad Nej
Mått (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tum. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Nettovikt 319 lb. (145 kg)
Spänning 220 V
Användning av laboratorium/renrum Renrumskompatibilitet Klass ISO 7 enligt DIN EN ISO 14644-1
Produkttyp centrifuger för allmänna ändamål
Visningstyp Helskärmsgränssnitt Color Touch