Läs mer
Thermo Scientific™ Fyrkantiga kyvetter
Produktkod. 11826534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
11826534 10 mm 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11826534 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 331742000
Beräknad leverans: 06-11-2026
Specifikationer
Typ Kyvett
Material Kvarts
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (utrustning) Helios serie spektrofotometrar
Form Fyrkantig