Innehåller
Filterhus, membran och mottagarrör
- Enheter tillgängliga för provstorlekar från 200 μL till 25 ml
- För användning i mikrocentrifuger och bänk- och golvcentrifuger
- Välj bland en mängd olika membranmaterial: cellulosaacetat, nylon, PTFE, PVDF och regenererad cellulosa
- Val av porstorlekar: 0,20 μm och 0,45 μm
- Utrustat med jungfruligt polypropylenfilterhus och lock, koniskt mottagarrör
Enheter som rymmer 200 μtill 750 L prover är för användning i laboratoriemikrocentrifuger; alla andra för användning i bänk- och golvmodellcentrifuger
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Laboratoriemodell Mikrocentrifug |
| Material (membran) | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inkluderar | Filterhus; membran; mottagarrör |
| Max. Tvinga | 10 000xG |
| Produktlinje | Titan3 |
| Volym (metrisk) | 200 till 750μ L |