Beskrivning
- 2mL, 12×32mm, standard opening, screw thread vials
- Vials are conveniently provided in an adjacent well for easy accessibility
- Vial Conveneince Kits-includes choice of vial and preassembled seals with septa
- Packaged in bench-top storage compartments
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Yellow |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.47 in. |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Höjd (engelska) | 1.25 in. |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Visa mer |