Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Stödram med hjul
Produktkod. 10092133 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10092133 Varje
1 options
Produktkod. 10092133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50057161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12050.00 SEK
    11575.52 SEK / Paket med 1
    Save 474.48 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
För användning med:Heracell 150i CO2 Inkubator
  • Ge skydd mot golvföroreningar
  • Välj mellan tre höjder: 185 mm (7,3 tum), 200 mm (7,9 tum) eller 780 mm (30,7 tum)
  • Stödramar kan också monteras på hjul för enkel manövrerbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heracell 150i CO2 inkubator
Belysning LED
Typ Stödram
Inkluderar Hjul
Höjd (engelska) 7,3 tum
Höjd (metrisk) 18.5 cm