Läs mer
Thermo Scientific™ Heracell™ Stödram med fyra hjul och tre lådor
Produktkod. 10381092 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10381092 Varje
1 options
Produktkod. 10381092 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50056459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24085.00 SEK
    23151.04 SEK / Paket med 1
    Save 933.96 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med:Heracell 150i CO2 Inkubator
  • Ge skydd mot golvföroreningar
  • Välj mellan tre höjder: 185 mm (7,3 tum), 200 mm (7,9 tum) eller 780 mm (30,7 tum)
  • Stödramar kan också monteras på hjul för enkel manövrerbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heracell 150i CO2 inkubator
Belysning LED
Typ Stödram
Inkluderar Fyra hjul
Höjd (engelska) 30,7 tum
Höjd (metrisk) 78 cm