Beskrivning
För användning med:Heracell 150i CO2 Inkubator
- Ge skydd mot golvföroreningar
- Välj mellan tre höjder: 185 mm (7,3 tum), 200 mm (7,9 tum) eller 780 mm (30,7 tum)
- Stödramar kan också monteras på hjul för enkel manövrerbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heracell 150i CO2 inkubator |
| Belysning | LED |
| Typ | Stödram |
| Höjd (engelska) | 30,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 78 cm |