Läs mer
Thermo Scientific™ SureTect™ Verktyg startpaket
Produktkod. 17899152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (applikation):
SureTect PCR-analys arbetsflöde
Produktkod. För användning med (applikation)
17899152 SureTect PCR-analys arbetsflöde
1 options
Produktkod. 17899152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A56898
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Enkel provinställning och reducerade hanteringssteg aktiveras med hjälp av SureTect Verktyg för startpaket.
Förbättra användarvänligheten för varje steg i SureTect arbetsflöde, främja effektivitet och produktivitet med Thermo Scientific™ SureTect™ Verktyg startpaket.
De Thermo Scientific SureTect Tools Starter Pack är en uppsättning verktyg speciellt utformade för att förbättra användarvänligheten för varje steg i SureTect PCR Assay Workflow, främjar effektivitet och produktivitet.
Består av allt som behövs för att förbättra Thermo Scientific™ SureTect PCR Assay Workflow startpaketen består av:
  • Thermo Scientific™ 96-brunnars PCR Base - Speciellt utformad för att passa perfekt SureTect lyserings- och analysrör ger stabilitet under pipettering och möjliggör snabb och enkel provinställning.
  • Thermo Scientific ™PCR Strip Cutting Tool - Möjliggör snabb och enkel skärning av SureTect Analys- och lysrörsremsor för att möjliggöra flexibel provgenomströmning.
  • Thermo Scientific™ Lysis Tube Uncapping Tool - Snabb och enkel avlockning av lysrören.
  • Thermo Scientific™ PCR Capping Tool för SureTect Lyserings- och analysplattor - Effektiv täckning i både lyseringssteget och PCR-steget SureTect PCR-analys arbetsflöde.
  • Applied Biosystems™ SimpliAmp™ 5 Strip Plate Tray - Speciellt utformad för att snabbt och enkelt ställa in och överföra lysrören till SimpliAmp instrument.
  • Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Strip Plate Tray - Speciellt utformad för att snabbt och enkelt ställa in, överföra och köra PCR-analysen i Quant Studio 5-instrumentet.
  • Applied Biosystems™ 7500 Fast 96W Strip Plate Adapter - speciellt utformad för att köra PCR SureTect rör i Applied Biosystems™ 7500 Snabbt instrument.
  • Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strip Plate Tray Cover - pipettera ordentligt från lysrören och centrifugera analysrören med minimal interaktion.
  • Thermo Scientific™ Lysis Tube Caps, kupolformade– Ett alternativ till de genomstickbara tätningarna för maximal flexibilitet vid provbearbetning.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SureTect™ Verktyg startpaket
Innehåll och lagring Rumstemperatur
För användning med (applikation) SureTect PCR-analys arbetsflöde