Läs mer
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
Hitta rätt mutter och hylsa att använda med den kraftfulla Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS gränssnittssystem.
- Speciellt inaktiverad, robust överföringskapillär av rostfritt stål ger ett gränssnitt mellan analyskolonnen och MS-detektorn
- Litet ID för överföringskapillären säkerställer att exponeringen för luft och vatten reduceras till ett minimum under frånkoppling av analyskolonnen
- Systemet fungerar utan krav på ytterligare He-purge/påfyllningsgasflöde
- Fingertäta anslutningar gör utbyte av analyskolonnen snabbt och enkelt utan behov av verktyg
- Inkluderar fingertäta anslutningar för S/SL-injektor för att ge en komplett fingertät lösning
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | SWAP-Tight Hylsor |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| För användning med (utrustning) | SWAP-IT GC-MS gränssnittssystem |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.