Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, kjol, svarta bokstäver
Produktkod. 10666534
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10666534 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 10666534 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0800L
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
96-brunnars fullkjolar PCR-automatiseringskompatibel platta för användning i PCR- och qPCR-applikationer.
96-Well Full-Skirted Plates har en låg profil, tunn brunnsväggdesign och är kompatibla med PCR- och qPCR-applikationer. De har en SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns som SuperPlate , som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
De Thermo Scientific 96-Well Full-Skirted Plates har en låg profil, tunn brunnsväggdesign och är kompatibla med PCR- och qPCR-applikationer. De har en SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns som SuperPlate , som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
Höjdpunkter
• ANSI:SBS fotavtryck och stapelbar för användning i automatiserade system
• Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
• Finns som SuperPlate , ger 4x mer styvhet för överlägsen robothantering
• 0,2 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
• Rensa väl för provets synlighet
• Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mats , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och allt Thermo Scientific Cap Strips
• 8 hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
• Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
• Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
• Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
• Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
• Cut Corner: H1
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil