Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, kjol, lila
Beskrivning
96-Well Full-Skirted Plates har en låg profil, tunn brunnsväggdesign och är kompatibla med PCR- och qPCR-applikationer. De har en SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns som SuperPlate , som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
De Thermo Scientific 96-Well Full-Skirted Plates har en låg profil, tunn brunnsväggdesign och är kompatibla med PCR- och qPCR-applikationer. De har en SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns som SuperPlate , som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
Höjdpunkter
• ANSI:SBS fotavtryck och stapelbar för användning i automatiserade system
• Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
• Finns som SuperPlate , ger 4x mer styvhet för överlägsen robothantering
• 0,2 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
• Rensa väl för provets synlighet
• Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mats , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och allt Thermo Scientific Cap Strips
• 8 hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
• Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
• Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
• Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
• Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
• Cut Corner: H1
Ansökningar
• PCR
• qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Lila |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |