Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo-Seal Värmeförseglingsfolie
Produktkod. 11934275
Change view
Material:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11934275 Aluminium Paket med 100
1 options
Produktkod. 11934275 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0559
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lämplig för långvarig lågtemperaturlagring, transport och högtemperaturapplikationer som PCR
  • Kan användas i termocyklare för vattenbad
  • Folie/polypropenlaminat
  • Ger mycket stark försegling som endast kan skalas av med folieavdragaren
  • Kan genomborras med en enda pipettspets eller hålplatta
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Tätningsintegritetsområde: -80 C °till +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo-Seal; folielaminat, 85x135mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) För ALPS 25 Automatiserad laboratorieplåttätare
Formatera Lakan