Description
Thermo Scientific TSG-seriens glasdörrar för laboratoriekylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti, som möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent, pålitlig prestanda utan att offra användbarhet eller hållbarhet. Alla laboratoriekylskåp i TSG-serien använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som energiförbrukningen minimeras, allt levererat från vår nollavfallsanläggning till deponi i Asheville, North Carolina .
Thermo Scientific TSG-seriens glasdörrs-laboratoriekylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och en enastående garanti, och möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent och pålitlig prestanda utan att kompromissa med användbarhet eller hållbarhet. Alla TSG-seriens laboratoriekylskåp använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som strömförbrukningen minimeras, allt levererat från vår avfallsfria till deponi i Asheville, North Carolina.
Drivkraften för provets integritet och säkerhet
- Utformad för att säkert lagra medier, reagenser och andra laboratorieprodukter som kräver ett temperaturområde på 3 °C till 7 °C
- Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
- Standarddörrlås ger komfort och trygghet
Möjliggör efterlevnad
- Testad och certifierad för att uppfylla design- och säkerhetsstandarder i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Designad för en ergonomisk och bekväm upplevelse
- Ergonomiskt utformat dörrhandtag
- Bekväm, lätt att rengöra och justerbara epoxibelagda hel- och halvhyllor
- Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
- Ljus, LED-interiörbelysning
- Självstängande flerglasdörrar med 90° stopp för att hjälpa till med lagerlasten
Verifierad hållbarhet
- ACT Environmental Impact Factor Label Certified, som ger tredjepartsverifiering av produktens, dess verksamhet och dess slutskede.
- Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med EU:s F-gasregler, USA. Environmental Protection Agencys policy för betydande nya alternativ (SNAP) och andra globala miljöregleringar.
- Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
Redo för anslutning och övervakning
- Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter inklusive våra Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådlösa övervakningssystem
Gör den till din egen
- Extra och alternativa trådkorgar, hyllor och lådor
- Inredning i rostfritt stål finns tillgänglig
- E-lock adaptersatser
Specifications
Specifications
| Beskrivning | TSG-serien för allmänt bruk |
| Typ | General Purpose Refrigerator |
| Kapacitet (engelska) | 23 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 650 L |
| Temperaturområde | 3 °C till 7 °C |
| Temperatur (börvärde) | +5 °C |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Glas |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 4 Justerbar |
| Show More |