Läs mer
Thermo Scientific™ TSG-serien glasdörrar laboratoriekylskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17896298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
12 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
45,8 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Interiör:
Vit (målad)
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Interiör Elektriska krav
17896298 29,2 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17876298 12 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17866298 23 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17886298 45,8 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17846298 51,1 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17896298 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSG3005GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75005.00 SEK
    73879.05 SEK / 1 enheter
    Save 1125.95 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
TSG glasdörrskylskåp erbjuder hållbarhet vid 2–8 °C, en utmärkt 4-årig garanti på delar och arbete samt strikt temperaturjämnhet i enkel- och dubbeldörrskonfigurationer. Alla TSG-serier använder SNAP- och F-Gas-kompatibel kylning och tillverkas på en anläggning för avfallsfritt avfall till deponi.
Thermo Scientific TSG-seriens glasdörrar för laboratoriekylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti, som möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent, pålitlig prestanda utan att offra användbarhet eller hållbarhet. Alla laboratoriekylskåp i TSG-serien använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som energiförbrukningen minimeras, allt levererat från vår nollavfallsanläggning till deponi i Asheville, North Carolina .
Thermo Scientific TSG-seriens glasdörrs-laboratoriekylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och en enastående garanti, och möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent och pålitlig prestanda utan att kompromissa med användbarhet eller hållbarhet. Alla TSG-seriens laboratoriekylskåp använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som strömförbrukningen minimeras, allt levererat från vår avfallsfria till deponi i Asheville, North Carolina.
Drivkraften för provets integritet och säkerhet
  • Utformad för att säkert lagra medier, reagenser och andra laboratorieprodukter som kräver ett temperaturområde på 3 °C till 7 °C
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
Möjliggör efterlevnad
  • Testad och certifierad för att uppfylla design- och säkerhetsstandarder i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Designad för en ergonomisk och bekväm upplevelse
  • Ergonomiskt utformat dörrhandtag
  • Bekväm, lätt att rengöra och justerbara epoxibelagda hel- och halvhyllor
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Ljus, LED-interiörbelysning
  • Självstängande flerglasdörrar med 90° stopp för att hjälpa till med lagerlasten
Verifierad hållbarhet
  • ACT Environmental Impact Factor Label Certified, som ger tredjepartsverifiering av produktens, dess verksamhet och dess slutskede.
  • Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med EU:s F-gasregler, USA. Environmental Protection Agencys policy för betydande nya alternativ (SNAP) och andra globala miljöregleringar.
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
Redo för anslutning och övervakning
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter inklusive våra Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådlösa övervakningssystem
Gör den till din egen
  • Extra och alternativa trådkorgar, hyllor och lådor
  • Inredning i rostfritt stål finns tillgänglig
  • E-lock adaptersatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG-serien för allmänt bruk
Typ General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelska) 29,2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperaturområde 3 °C till 7 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Glas
Antal dörrar 1
Hyllor 4 Justerbar
Kapacitet (engelska) Hylla 100 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Målad
Interiör Vit (målad)
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upright
Kontrolltyp Kapacitiv beröring
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 4 år delar och arbete + 1 års kompressor
Övervakningsalternativ SmartVue Pro, fjärrlarmkontakter
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Kompressor Hermetic
Mått (DxBxH) Exteriör 37,3 x 34,0 x 78,5 tum (947 x 864 x 1994 mm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 30,0 x 58,0 tum (723 x 762 x 1473 mm)
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 208/230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (engelska) 458 lb.
Fraktvikt (metrisk) 208 kg