Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Series Solid Door Laboratory Kylskåp
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Kylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti, som möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent, pålitlig prestanda utan att offra användbarhet eller hållbarhet. Alla laboratoriekylskåp i TSG-serien använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som energiförbrukningen minimeras, allt levererat från vår nollavfallsanläggning till deponi i Asheville, North Carolina .
- Specialbyggd från grunden för kunder inom kliniska och forskningslaboratorier
- Tyst drift, mindre än 53dB
- ENERGI STAR auktoriserad
- Värmefri avfrostning
- Isolerade massiva dörrar
- Fyra 2-tums hjul, främre hjul är låsbara
- Självstängande dörr med 90° stopp
- Ljusstark LED-interiörbelysning
- Hög/lå temperatur, dörr på glänt och larm för strömavbrott
- 12 timmars batteribackup för kontrollenheten
- Bakre åtkomstport
- Nyckellåsta dörrlås, kompatibla med populära E-låsadaptrar
- Fjärralarmkontakter
- Tillgängliga tillbehör såsom sjökortsskrivare, oberoende temperaturvakter, överspänningsdämpare och mer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TSG Series General Purpose Refrigerator |
| Kapacitet (engelska) | 29.2 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 827 L |
| Temperaturområde | 3°C to 7°C |
| Temperatur (börvärde) | +5°C |
| Kylmedel | R290 |
| Dörr stil | Solid |
| Antal dörrar | 1 |
| Hyllor | 4 Adjustable |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 100 lb. |
| Visa mer |