Läs mer
Thermo Scientific™ TSG Series Solid Door Laboratory Kylskåp
Produktkod. 17826298 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
12 cu. ft.
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
51,1 cu. ft.
Interiör:
Vit (målad)
Elektriska krav:
230 V/50 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Interiör Elektriska krav
17826298 23 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17866288 12 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17806298 29,2 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
17836298 51,1 cu. ft. Vit (målad) 230 V/50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17826298 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSG2305SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69465.00 SEK
    68431.74 SEK / Paket med 1
    Save 1033.26 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
TSG Solid Door Refrigerators erbjuder utmärkt prestanda för provförvaring som kräver 2–8 ° °C, en utmärkt 4-årig reservdels- och arbetsgaranti, och finns i enkel- och dubbeldörrskonfigurationer. Alla TSG-seriens kylskåp använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekyler.
Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Kylskåp erbjuder tyst, intuitiv drift med utmärkt temperaturprestanda och enastående garanti, som möter behoven hos en mängd olika professionella användare som behöver konsekvent, pålitlig prestanda utan att offra användbarhet eller hållbarhet. Alla laboratoriekylskåp i TSG-serien använder SNAP- och F-Gas-kompatibla kolvätekylmedel och är konfigurerade för att ge utmärkt temperaturprestanda samtidigt som energiförbrukningen minimeras, allt levererat från vår nollavfallsanläggning till deponi i Asheville, North Carolina .
Drivkraften för provets integritet och säkerhet
  • Utformad för att säkert lagra medier, reagenser och andra laboratorieprodukter som kräver ett temperaturområde på 3 °C till 7 °C
  • Lättanvänd mikroprocessorstyrning med innerbelysning, börvärdessäkerhet och larm
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
Möjliggör efterlevnad
  • Testad och certifierad för att uppfylla design- och säkerhetsstandarder i UL 61010 samt CE-direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Designad för en ergonomisk och bekväm upplevelse
  • Ergonomiskt utformat dörrhandtag
  • Bekväm, lätt att rengöra och justerbara epoxibelagda hel- och halvhyllor
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Ljus, LED-interiörbelysning
  • Självstängande massiva portar med flera delar och 90° stopp för att underlätta lagerlaster
Verifierad hållbarhet
  • US EPA ENERGY-certifierad STAR
  • ACT Environmental Impact Factor Label Certified, som ger tredjepartsverifiering av produktens, dess verksamhet och dess slutskede.
  • Naturliga R290-kylmedel och vattenblåst skum gör TSX serien kompatibel med EU:s F-gasregler, USA. Environmental Protection Agencys policy för betydande nya alternativ (SNAP) och andra globala miljöregleringar.
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
Redo för anslutning och övervakning
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter inklusive våra Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Pro trådlösa övervakningssystem
Gör den till din egen
  • Extra och alternativa trådkorgar, hyllor och lådor
  • Inredning i rostfritt stål finns tillgänglig
  • E-lock adaptersatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TSG-serien för allmänt bruk
Typ General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelska) 23 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 650 L
Temperaturområde 2 °C till 8 °C
Temperatur (börvärde) +5 °C
Kylmedel R290
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 4 Justerbar
Kapacitet (engelska) Hylla 100 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Skåpsmaterial Målat stål
Exteriör finish Målad
Interiör Vit (målad)
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Upright
Kontrolltyp Kapacitiv beröring
Hamnar 1 bakre åtkomstport
Garanti 4 år delar och arbete + 1 års kompressor
Övervakningsalternativ SmartVue Pro, fjärrlarmkontakter
Åtkomstsäkerhet Nyckellås
Kompressor Hermetic
Mått (DxBxH) Exteriör 37,9 x 28,0 x 78,5 tum. (962 x 711 x 1994 mm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 24 x 58 tum (723 x 610 x 1473 mm)
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 208/230 V
Elektriska krav 230 V/50 Hz
Fraktvikt (engelska) 405 lb.
Fraktvikt (metrisk) 184 kg